Documentos Principais
05479
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥92% (GE)
forma
lyophilized powder
qualidade
essentially protease free
peso molecular
~66 kDa
Mr ~67000
purificado por
heat shock fractionation
perda
≤5% loss on drying
solubilidade
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
atividade externa
protease ≤0.005 U/mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Albumin from bovine serum has been used for blocking the non-specific protein binding surface areas. It has also been used as a standard for evaluating the concentration of protein by using Bradford method.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Initial fractionation by heat shock.
Outras notas
Sales restrictions may apply
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Raphael J Gübeli et al.
Scientific reports, 3, 2610-2610 (2013-09-11)
The simplification of current vaccine administration regimes is of crucial interest in order to further sustain and expand the high impact of vaccines for public health. Most vaccines including the vaccine against hepatitis B need several doses to achieve protective
Andreas Menzel et al.
Lab on a chip, 13(21), 4173-4179 (2013-08-29)
Detecting drug-target interactions in real-time is a powerful approach for drug discovery and analytics. We show here for the first time the ultra fast electrical real-time detection and quantification of antibiotics using a novel biohybrid nanosensor. The biomolecular sensing is
J Karjalainen et al.
The New England journal of medicine, 327(5), 302-307 (1992-07-30)
Cow's milk has been implicated as a possible trigger of the autoimmune response that destroys pancreatic beta cells in genetically susceptible hosts, thus causing diabetes mellitus. Studies in animals have suggested that bovine serum albumin (BSA) is the milk protein
M Steinitz
Analytical biochemistry, 282(2), 232-238 (2000-06-30)
ELISA provides a highly sensitive procedure for quantitating antigens and antibodies. In that assay, microwells are coated initially with a specific ligand and then saturated with inert molecules to minimize nonspecific background. Coating can be improved by pretreating the microwells
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that