05260
L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-Alanyl-(R)-1-aminoethylphosphonic acid, Alafosfalin, Alaphosphin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in H2O
cor
white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1
chave InChI
BHAYDBSYOBONRV-IUYQGCFVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3