T2629
Sodium tungstate dihydrate
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Sinônimo(s):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
pf
698 °C (lit.)
adequação
suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2