60240
Potassium fluoride
purum p.a., ≥99.0% (F)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.3 hPa ( 885 °C)
Nível de qualidade
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99.0% (F)
Formulário
powder or crystals
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
858 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?