49593
Terra de diatomáceas, fluxo calcinado
filter aid, flux calcinated
Sinônimo(s):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
Produtos recomendados
qualidade
flux calcinated
composição
Al2O3, 0.9%
CaO, 3.7%
Fe2O3, 0.4%
K2O, 0.2%
MgO, 0.3%
Na2O, 0.9%
SiO2, 93.5%
perda
≤0.1% loss on ignition, 900°C
tamanho mediano de partícula
≤45 μm
pH
~10.5 (25 °C, 10% in slurry)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1