Documentos Principais
34994
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥85%, suitable for HPLC: suitable
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, suitable for HPLC, ≥85%
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥85%
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤4.9% n-hexane (GC)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
transmitância
200 nm, ≥20%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Extraction and Identification of T Cell Stimulatory Self-lipid Antigens.
Lepore M, et al.
Bio-protocol, 5(11) (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)