grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
forma
crystals or chunks
Impurezas
≤0.01% insolubles
≤0.1% N compounds
resíduo de ignição
≤0.02%
solubilidade
water: soluble
densidade
4.63 g/cm3
traços de ânion
Cl- and Br-: ≤0.02%
iodide (I-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3