Y0001808
Pregabalin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Isopropyl mandelate, 1-Methylethyl (2RS)-2-hydroxy-2-phenylacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pregabalin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
chave InChI
SCJJMBMUZTUIJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)