Documentos Principais
Y0001792
Nalidixic acid impurity C
EuropePharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Diethyl ethoxymethylenemalonate, DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=C(COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Beilstein:
880058
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nalidixic acid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
279-281 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nalidixic acid impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)