Y0001683
Stavudine impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5′-O-Benzoyl-2′,3′-didehydro-3′-deoxythymidine
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
stavudine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-11-9-19(17(22)18-15(11)20)14-8-7-13(24-14)10-23-16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13-14H,10H2,1H3,(H,18,20,22)/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
BKZQWZPYZIYYAQ-UONOGXRCSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)