Y0001538
Pemetrexed for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pemetrexed disodium heptahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pemetrexed
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[nH]1c2nc(nc(c2c(c1)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)[O-])N.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
chave InChI
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood,Immune system,Testes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)