Y0001318
Cefpodoxime proxetil for impurity H identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefpodoxime proxetil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefpodoxime
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
chave InChI
LTINZAODLRIQIX-FBXRGJNPSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)