Y0001283
Heparin sodium for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Heparin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
heparin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
chave InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)