Y0001123
Tolnaftate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tolnaftate, Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tolnaftate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
chave InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)