Y0000155
Tramadol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tramadol
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
chave InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Descrição geral
Tramadol is a synthetic opiate agonist analgesic, widely used in patients suffering from moderate to severe chronic pain. It is considered safe when compared to other opioids. It contributes to the analgesic activity by blocking the nociceptive impulses at the spinal level, inhibiting the norepinephrine and serotonin reuptake.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)