Key Documents
W243499
Sigma-Aldrich
Ethyl formate
new
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
Formic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Número FEMA:
2434
Beilstein:
906769
Número MDL:
Número de Flavis:
09.072
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pb
52-54 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
ethereal; rum; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)