STS0203
TWEEN® 65
Sinônimo(s):
Triestearato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
forma
liquid (may appear solid at room temperature )
composição
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
HLB
10.5
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
TWEEN 65 is a fatty acid polyoxyethylene ester of sorbitan.
Aplicação
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)