SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB™
Sinônimo(s):
Mono-oleato de POE (20) sorbitano, Mono-oleato de polietilenoglicol sorbitano, Mono-oleato de polioxietileno sorbitano, Polissorbato 80
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
uniLAB™
embalagem
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR6165500KF)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)