RTM38
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 40049 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
viscosidade
40049 mPa.s(25.00 °C)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
mixture
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)