QC1488
Trace Metals 1 - WS
certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 20 mL
concentração
in 5% HNO3
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Embalagem
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
- Arsenic
- Beryllium
- Cadmium
- Chromium
- Copper
- Iron
- Lead
- Lithium
- Manganese
- Mercury
- Nickel
- Selenium
- Zinc
- Aluminum
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?