Key Documents
PSRI03K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
qualidade
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)