PHR3852
Sertraline Hydrochloride(Racemic Mixture)
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612517
peso molecular
(342.69)
embalagem
pkg of 50 MG
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)