Documentos Principais
PHR3844
Supelco
Cephapirin Sodium
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Cefapirin sodium, 3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-{(4-pyridinylthio)acetyl]amino}-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, Cephapirin sodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N3NaO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
445.45
Número MDL:
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
cephapirin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
chave InChI
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)