PHR3755
Isocarboxazid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid 2-benzylhydrazide
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
isocarboxazid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 250 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
N(NC(=O)c2n[o]c(c2)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-7-11(15-17-9)12(16)14-13-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,13H,8H2,1H3,(H,14,16)
chave InChI
XKFPYPQQHFEXRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)