PHR3737
Enanthic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Heptanoic acid, Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
USP 1235398
traceable to USP 1235398
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Lim. expl.
10.1 %
embalagem
pkg of 1 g
índice de refração
n20/D 1.4221 (lit.)
p.e.
223 °C (lit.)
pf
−10.5 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)