PHR3712
Gatifloxacin Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1288441
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C4CC4)c(c1N3CCNCC3)OC
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-26-17-14-11(8-13(19)15(17)21-6-4-20-5-7-21)16(23)12(18(24)25)9-22(14)10-2-3-10/h8-10,20H,2-7H2,1H3,(H,24,25)
chave InChI
XJCSNIFKGXSDGN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)