PHR3689
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,5′-bibenzo[d]imidazol-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1643437
família API
telmisartan
embalagem
pkg of 40MG
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
chave InChI
COYNILPBALLLCR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)