PHR3515
Almotriptan Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(pyrrolidine-1-yl)sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}methanol
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1013523
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H27N3O3S/c1-19(2)10-7-16-12-20(14-22)18-6-5-15(11-17(16)18)13-25(23,24)21-8-3-4-9-21/h5-6,11-12,22H,3-4,7-10,13-14H2,1-2H3
chave InChI
KOCKDRPYMWRIJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3