PHR3220
Phenazopyridine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Phenazopyridine hydrochloride, 2,6-Diamino-3-(phenylazo)pyridine hydrochloride, Urodine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1515000
família API
phenazopyridine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+;
chave InChI
QQBPIHBUCMDKFG-GEEYTBSJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)