PHR3149
Triclocarban Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea, 3,3′,4,4′-Tetrachlorocarbanilide
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1681845
família API
triclocarban
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H8Cl4N2O/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)18-13(20)19-8-2-4-10(15)12(17)6-8/h1-6H,(H2,18,19,20)
chave InChI
ZDPIZPXVHVYTOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)