PHR3090
Plastic Additive 3
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1544949
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 400 mg
pf
248-250 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
chave InChI
VSAWBBYYMBQKIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)