PHR3086
Piroctone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1544428
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
chave InChI
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
307.4 - 314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
153 - 157 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)