PHR3072
Paliperidone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoisoxazole monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1491820
família API
paliperidone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CC[N+H2]CC3.[Cl-]
InChI
1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
chave InChI
CWPSRUREOSBKBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)