PHR2612
Isopropyl valproate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Propan-2-yl 2-propylpentanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
valproic acid
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
HRXNGKUCYZHOGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)