PHR2601
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
tryptophan
forma
solid
embalagem
pkg of 100 mg
pf
218-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
chave InChI
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.