PHR2546
Oxaliplatin Related Compound F
Sinônimo(s):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN′)diiodoplatinum
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1481260
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
oxaliplatin
embalagem
pkg of 50 mg
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
chave InChI
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)