PHR2456
Nitrofurfural diacetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate, 5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 263
traceable to Ph. Eur. Y0001570
traceable to USP 1465503
família API
nitrofurantoin
forma
crystals
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
chave InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)