PHR2440
Ciprofloxacin formamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-formyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolonecarboxylic acid, N-Formylciprofloxacin
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1134459
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
ciprofloxacin
Formulário
solid
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C4CC4)cc1N3CCN(CC3)C=O
InChI
1S/C18H18FN3O4/c19-14-7-12-15(8-16(14)21-5-3-20(10-23)4-6-21)22(11-1-2-11)9-13(17(12)24)18(25)26/h7-11H,1-6H2,(H,25,26)
chave InChI
KCXCSXLUYCTARV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)