PHR2233
Norfloxacin Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. N1230010
traceable to USP 1471517
família API
norfloxacin
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H9ClFNO3/c1-2-15-5-7(12(17)18)11(16)6-3-9(14)8(13)4-10(6)15/h3-5H,2H2,1H3,(H,17,18)/p-1
chave InChI
WNNSMMJBBOPPOT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)