PHR2232
Econazole Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Isoconazole nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. I0380000
família API
econazole, econazole
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
chave InChI
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)