PHR2140
4-Isopropylcinnamic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
cinnamic acid
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3