PHR1456
Bis(2 ethylhexyl)maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) maleate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1075203
família API
bis(2-ethylhexyl) maleate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 2x1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
chave InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)