PHR1319
Residual Solvent - Trichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Trichloroethylene, TCE, Trichloroethene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601827
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
61 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
770 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
86.7 °C (lit.)
pf
−84.8 °C (lit.)
densidade
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
chave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis