Documentos Principais
PHL89232
Isoverbascoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Isoacteoside, (E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 6-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)-β-D-glucopyranoside, Isoverbascoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H36O15
Número CAS:
Peso molecular:
624.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
InChI
1S/C29H36O15/c1-3-40-28-29(39,15-6-8-17(31)19(33)11-15)26(44-27-25(38)24(37)22(35)13(2)42-27)23(36)20(43-28)12-41-21(34)9-5-14-4-7-16(30)18(32)10-14/h4-11,13,20,22-28,30-33,35-39H,3,12H2,1-2H3/b9-5+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m0/s1
chave InChI
BYCHRKNAQYPJPR-DAZOONRXSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)