Documentos Principais
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
Sinônimo(s):
Cellulose pulp
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
Descrição geral
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM84964061834196716