Key Documents
NISTRM8441A
Wheat hardness
NIST® RM 8441a
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)