Documentos Principais
NISTRM8188
Soy-containing solid oral dosage form
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
embalagem
pkg of 13 mg
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM81884065268024416