NISTC1151A
Stainless Steel
NIST® SRM® C1151a, 23 Cr - 7 Ni
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Outras notas
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Niobium (Nb), Nitrogen (N), Tantalum (Ta), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTC1151A | 4061834190752 |