NIST3530
Cloreto de sódio
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 200 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
801 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
Aplicação
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
Características e benefícios
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide.
- Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods.
- The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Outras notas
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)