Documentos Principais
NIST182
Lithium ore (petalite)
NIST® SRM® 182
Sinônimo(s):
Petalite
About This Item
Fórmula linear:
LiAl(Si2O5)2
Número CAS:
Peso molecular:
306.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 45 g
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
chave InChI
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)